Learn More
Acetato de deltacortineno, TRC
Código de producto. 30352455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30352455 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30352455 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23075550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deltacortinene Acetate
CAS 4380-55-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C23H28O5
Cantidad 50 mg
Sinónimo 17,21-Dihydroxypregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-Acetate, 21-Acetoxy-17α-hydroxypregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione
Fórmula InChI InChI=1S/C23H28O5/c1-14(24)28-13-20(26)23(27)11-8-19-17-5-4-15-12-16(25)6-9-21(15,2)18(17)7-10-22(19,23)3/h6-7,9,12,17,19,27H,4-5,8,10-11,13H2,1-3H3/t17-,19+,21+,22+,23+/m1/s1
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C3=CC[C@]12C
Peso molecular (g/mol) 384.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.1937
Porcentaje de pureza >95