Learn More
Acetato de deltacortineno, TRC
Product Code. 30353719
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Unit Size:
500 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
30353719 500 mg 500 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30353719 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD230755500MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Deltacortinene Acetate
CAS 4380-55-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C23H28O5
Cantidad 500 mg
Sinónimo 17,21-Dihydroxypregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-Acetate, 21-Acetoxy-17α-hydroxypregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione
Fórmula InChI InChI=1S/C23H28O5/c1-14(24)28-13-20(26)23(27)11-8-19-17-5-4-15-12-16(25)6-9-21(15,2)18(17)7-10-22(19,23)3/h6-7,9,12,17,19,27H,4-5,8,10-11,13H2,1-3H3/t17-,19+,21+,22+,23+/m1/s1
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C3=CC[C@]12C
Peso molecular (g/mol) 384.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.1937
Porcentaje de pureza >95