Learn More
Delta9-canrenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | delta9-Canrenone |
| CAS | 95716-71-5 |
| Fórmula molecular | C22H26O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 17beta-Hydroxy-4,6,9(11)-trien-3-one 21-carboxylic Acid gamma-Lactone, delta9-11-Canrenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H26O3/c1-20-9-5-15(23)13-14(20)3-4-16-17(20)6-10-21(2)18(16)7-11-22(21)12-8-19(24)25-22/h3-4,6,13,16,18H,5,7-12H2,1-2H3/t16-,18+,20+,21+,22-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CCC(=O)C=C1C=C[C@H]3[C@@H]4CC[C@@]5(CCC(=O)O5)[C@@]4(C)CC=C23 |
| Nombre IUPAC | (8S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimetilespiro[2,8,12,14,15,16-hexahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-17,5'-oxolano]-2',3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 338.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 338.1882 |