Learn More
delta9,11-Eplerenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | delta9,11-Eplerenone |
| CAS | 95716-70-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C24 H30 O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Pregna-4,9(11)-diene-7,21-dicarboxylic acid, 17-hydroxy-3-oxo-, γ-lactone, 7-methyl ester, (7α,17α)-, Pregna-4,9(11)-diene-7,21-dicarboxylic acid, 17-hydroxy-3-oxo-, γ-lactone, methyl ester, (7α,17α)- (9CI), 7α-(Methoxycarbonyl)-9(11)δ-canrenone, δ9,11-Eplerenone, 7α-(Methoxycarbonyl)-3-oxo-17α-pregna-4,9(11)-diene-21,17-carbolactone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H30O5/c1-22-8-4-15(25)12-14(22)13-16(21(27)28-3)20-17(22)5-9-23(2)18(20)6-10-24(23)11-7-19(26)29-24/h5,12,16,18,20H,4,6-11,13H2,1-3H3/t16-,18+,20-,22+,23+,24-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)C3=CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]45CCC(=O)O5)[C@H]13 |
| Nombre IUPAC | metilo (7R,8R,10S,13S,14S,17R)-10,13-dimetil-3,5'-dioxespiru[2,6,7,8,12,14,15,16-octahidro-1H-ciclopenteno[a]fenantoreno-17,2'-oxolano]-7-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 398.49 |
| Mostrar más |