Learn More
delta8,9-Deshidro estrono 3-sulfato sódico (estabilizado con hasta un 40% de trometamina), TRC
Código de producto. 30365378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365378 1 mg 1 miligramo
30357528 10 mg 10 miligramos
30356216 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30365378 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2296451MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61612-83-7
Fórmula molecular C18 H19 O5 S . Na
Peso molecular (g/mol) 370.4
Sinónimo Estra-1,3,5(10),8-tetraen-17-one, 3-(sulfooxy)-, sodium salt (1:1), Estra-1,3,5(10),8-tetraen-17-one, 3-(sulfooxy)-, sodium salt (9CI), δ8,9-Dehydroestrone sodium sulfate
Nombre IUPAC sodio; [(13S,14S)-13-metil-17-oxo-7,11,12,14,15,16-hexahidro-6H-ciclopenta[a]fenantra-3-il] sulfato
SMILES [Na+].C[C@]12CCC3=C(CCc4cc(OS(=O)(=O)[O-])ccc34)[C@@H]1CCC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material delta 8,9-Dehydroestrone 3-Sulfate Sodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20O5S.Na/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;/h3,5,10,16H,2,4,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/t16-,18-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.0851
Porcentaje de pureza >95%