Learn More
delta7-Estigmasterol, TRC
Código de producto. 30138138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138138 50 mg 50 miligramos
30010142 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138138 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68676550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 481-19-6
Fórmula molecular C29H46O
Peso molecular (g/mol) 410.67
Sinónimo (3β)-Stigmasta-5,7,22-trien-3-ol, Stigmasta-5,7,22-trien-3β-ol, (24S)-Stigmasta-5,7,22-trien-3β-ol, 24(S)-24-Ethylcholesta-5,7,trans-22-trien-3β-ol, 7-Dehydrostigmasterol, Corbisterin, Corbisterol, δ5,7,22-Stigmastatrienol
Nombre IUPAC (3S,9S,10R,13R,14R,17R)-17-[(E,2R,5S)-5-etil-6-metilhept-3-en-2-il]-10,13-dimetil-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahidro-1H-ciclopenta[a]fentrantra-3-ol
SMILES O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC=C3[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)/C=C/[C@@H](CC)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material delta7-Stigmasterol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H46O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h8-11,19-21,23,25-27,30H,7,12-18H2,1-6H3/b9-8+/t20-,21-,23+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.3549