Learn More
delta7-Avenasterol (mezcla E/Z), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | delta7-Avenasterol (mezcla E/Z) |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 412.3705 |
| Número MDL | MFCD29918449 |
| Pureza | >95% (HPLC) |
| Peso molecular | 412.69 |
| Clave InChI | MCWVPSBQQXUCTB-OQTIOYDCSA-N |
| SMILES | [H][C@@]1(CC[C@@]2([H])C3=CC[C@@]4([H])C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)[C@H](C)CC\C(=C\C)C(C)C |
| Nombre IUPAC | (1R,3aR,5aS,7S,9aS,9bR,11aR)-9a,11a-dimethyl-1-[(2R,5Z)-5-(propan-2-yl)hept-5-en-2-yl]-1H,2H,3H,3aH,5H,5aH,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-ol |
| Mostrar más |