Learn More
delta6-Fulvestrant, TRC
Código de producto. 30137178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137178 1 mg 1 miligramo
30003324 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137178 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF8625301MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2170200-14-1
Fórmula molecular C32H45F5O3S
Peso molecular (g/mol) 604.75
Sinónimo 7-[9-[(4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)sulfinyl]nonyl]estra-1,3,5(10),6-tetraene-3,17β-diol, Fulvestrant Impurity E;
SMILES OC1=CC(C=C(CCCCCCCCCS(CCCC(F)(F)C(F)(F)F)=O)[C@]2([H])[C@]3([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@@H]4O)=C3C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material delta6-Fulvestrant
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H45F5O3S/c1-30-17-15-26-25-12-11-24(38)21-23(25)20-22(29(26)27(30)13-14-28(30)39)10-7-5-3-2-4-6-8-18-41(40)19-9-16-31(33,34)32(35,36)37/h11-12,20-21,26-29,38-39H,2-10,13-19H2,1H3/t26-,27+,28+,29-,30+,41?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 604.301