Learn More
Delta6,7-Baccatina III, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | delta 6,7-Baccatin III |
| CAS | 158830-50-3 |
| Fórmula molecular | C31 H36 O10 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 6,7-Baccatin Iii |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H36O10/c1-16-20(34)14-31(37)26(40-27(36)19-10-8-7-9-11-19)24-29(6,13-12-21-30(24,15-38-21)41-18(3)33)25(35)23(39-17(2)32)22(16)28(31,4)5/h7-13,20-21,23-24,26,34,37H,14-15H2,1-6H3/t20-,21+,23+,24-,26-,29+,30-,31+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@H]1C(=O)[C@]2(C)C=C[C@H]3OC[C@@]3(OC(=O)C)[C@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](O)C(=C1C5(C)C)C |
| Nombre IUPAC | [(1S,2S,3R,4S,7R,10R,12R,15S)-4,12-diacetiloxi-1,15-dihidroxi-10,14,17,17-tetrametil-11-oxo-6-oxatetraciclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadeca-8,13-dien-2-il] benzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 568.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 568.2308 |