Learn More
Delta5-Avenasterol (mezcla E/Z), TRC
Código de producto. 30008143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008143 1 mg 1 miligramo
30007675 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008143 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7948201MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18472-36-1
Fórmula molecular C29 H48 O
Peso molecular (g/mol) 412.69
Sinónimo (3β)-Stigmasta-5,24(28)-dien-3-ol, Stigmasta-5,24(28)-dien-3β-ol, 24(28)-Ethylidenecholest-5-en-3β-ol, 24-Ethylcholesta-5,24(28)-dien-3β-ol, 24-Ethylidenecholest-5-en-3β-ol, 24-Ethylidenecholesterol, Stigmasta-5,24(28)-dien-3-ol, δ5-Avenasterin, δ5-Avenosterol
Nombre IUPAC (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-5-propano-2-ilhept-5-en-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fentrantra-3-ol
SMILES CC=C(CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material delta5-Avenasterol (E,Z mixture)
Nombres de analitos o componentes delta5-Avenasterol (E,Z mixture)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h7,10,19-20,23-27,30H,8-9,11-18H2,1-6H3/t20-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.3705