Learn More
Delta4-pregneno-3,20-diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | delta4-Pregnene-3,20-diol |
| CAS | 28507-76-8 |
| Fórmula molecular | C21H34O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Hydroxy-4-pregnen-20-ol, 3,20-Dihydroxypregn-4-ene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H34O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12-13,15-19,22-23H,4-11H2,1-3H3/t13-,15?,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-[(1S)-1-hidroxietil]-10,13-dimetil-2,3,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 318.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.2559 |