Learn More
delta4-cefalexina dicetopiperazina (grado técnico), TRC
Código de producto. 30367621
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30367621 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30367621 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC25675510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material delta4-Cephalexin Diketopiperazine
CAS 65870-52-2
Fórmula molecular C16H17N3O4S
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2-(3,6-Dioxo-5-phenyl-2-piperazinyl)-5,6-dihydro-5-methyl-2H-1,3-thiazine-4-carboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17N3O4S/c1-8-7-24-15(19-10(8)16(22)23)12-14(21)17-11(13(20)18-12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,11-12,15H,7H2,1H3,(H,17,21)(H,18,20)(H,22,23)
SMILES O=C(C(N1)C2=CC=CC=C2)NC(C3N=C(C(C)CS3)C(O)=O)C1=O
Nombre IUPAC Ácido 2-(3,6-dioxo-5-fenilpiperazin-2-il)-5-metil-5,6-dihidro-2H-1,3-tiazina-4-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 347.39
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.