Learn More
delta4-cefalexina dicetopiperazina (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | delta4-Cephalexin Diketopiperazine |
| CAS | 65870-52-2 |
| Fórmula molecular | C16H17N3O4S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-(3,6-Dioxo-5-phenyl-2-piperazinyl)-5,6-dihydro-5-methyl-2H-1,3-thiazine-4-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17N3O4S/c1-8-7-24-15(19-10(8)16(22)23)12-14(21)17-11(13(20)18-12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,11-12,15H,7H2,1H3,(H,17,21)(H,18,20)(H,22,23) |
| SMILES | O=C(C(N1)C2=CC=CC=C2)NC(C3N=C(C(C)CS3)C(O)=O)C1=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(3,6-dioxo-5-fenilpiperazin-2-il)-5-metil-5,6-dihidro-2H-1,3-tiazina-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 347.39 |