Learn More
delta2-cefoxitina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | delta2-Cefoxitin |
| CAS | 1422023-32-2 |
| Fórmula molecular | C16H17N3O7S2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (2R,6R,7S)-3-[[(Aminocarbonyl)oxy]methyl]-7-methoxy-8-oxo-7-[[2-(2-thienyl)acetyl]amino]-5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17N3O7S2/c1-25-16(18-10(20)5-9-3-2-4-27-9)13(23)19-11(12(21)22)8(6-26-15(17)24)7-28-14(16)19/h2-4,7,11,14H,5-6H2,1H3,(H2,17,24)(H,18,20)(H,21,22)/t11-,14-,16+/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@]1(NC(=O)Cc2cccs2)[C@H]3SC=C(COC(=O)N)[C@@H](N3C1=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R,6R,7S)-3-(carbamoiloximetil)-7-metoxi-8-oxo-7-[(2-tiofen-2-ilacetil)amino]-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-3-eno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 427.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 427.0508 |