Learn More
delta-valerolactona, TRC
Código de producto. 30454810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454810 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30454810 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV091445100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material delta-Valerolactone
CAS 542-28-9
Fórmula molecular C5H8O2
Cantidad 100 g
Sinónimo Tetrahydro-2H-pyran-2-one, 5-Hydroxyvaleric Acid delta-Lactone, 1-Oxacyclohexan-2-one, 2-Oxotetrahydropyran, 5-Hydroxypentanoic Acid Lactone, 5-Hydroxypentanoic Acid delta-Lactone, 5-Valerolactone, NSC 6247, Pentan-5-olide, Tetrahydro-2-pyranone, Tetrahydro-2H-pyran-2-one, delta-Valeryllactone
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H2
SMILES O=C1CCCCO1
Nombre IUPAC oxan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 100.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.0524