Learn More
Delta-valerolactama, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | delta-Valerolactam |
| CAS | 675-20-7 |
| Fórmula molecular | C5 H9 N O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-Piperidone (8CI), 2-Oxopiperidine, 5-Aminopentanoic acid lactam, 5-Pentanolactam, NSC 18894, NSC 2305, Pentanoic acid','5-amino-','lactam, Valerolactim, α-Piperidone, Δ-Valerolactam |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9NO/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H2,(H,6,7) |
| SMILES | O=C1CCCCN1 |
| Nombre IUPAC | piperidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 99.131 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 99.0684 |