Learn More
delta-valerolactama, TRC
Código de producto. 30454472
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454472 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30454472 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV09144050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material delta-Valerolactam
CAS 675-20-7
Fórmula molecular C5 H9 N O
Cantidad 50 g
Sinónimo 2-Piperidone (8CI), 2-Oxopiperidine, 5-Aminopentanoic acid lactam, 5-Pentanolactam, NSC 18894, NSC 2305, Pentanoic acid','5-amino-','lactam, Valerolactim, α-Piperidone, Δ-Valerolactam
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H2,(H,6,7)
SMILES O=C1CCCCN1
Nombre IUPAC piperidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 99.131
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.0684