Learn More
delta-valerolactama, Mikromol™
Código de producto. 30049853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049853 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30049853 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3754.030100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
delta-valerolactama
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material delta-Valerolactam
CAS 675-20-7
Nombres de analitos o componentes delta-Valerolactam
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C5 H9 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Δ-Valerolactam, 2-Piperidone (8CI), 2-Oxopiperidine, 5-Aminopentanoic acid lactam, 5-Pentanolactam, NSC 18894, NSC 2305, Pentanoic acid, 5-amino-, lactam, Valerolactim, α-Piperidone, Δ-Valerolactam
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H2,(H,6,7)
SMILES O=C1CCCCN1
Nombre IUPAC piperidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 99.131
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 99,0684 g/mol