Learn More
delta-Valerolactam, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10785394 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10785394 5 g Frasco de vidrio 5 g
10487150 25 g Frasco de vidrio 25 g
10316930 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10785394 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 140780050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 675-20-7 | C5H9NO | 99.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 675-20-7
Fórmula molecular C5H9NO
Peso molecular (g/mol) 99.13
Número MDL MFCD00006037
Clave InChI XUWHAWMETYGRKB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-piperidone, 2-piperidinone, delta-valerolactam, valerolactim, 5-pentanolactam, piperidinone, piperidon, piperidone, alpha-piperidone, piperidone-2
PubChem CID 12665
ChEBI CHEBI:77761
Nombre IUPAC piperidin-2-ona
SMILES O=C1CCCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material δ-Valerolactam
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 35°C to 39°C
Color Marrón a blanco
Densidad 1.0730g/mL
Punto de ebullición 256°C to 262°C
Temperatura de inflamación 147°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 21, 238
Gravedad específica 1.073
Información de solubilidad Solubility in water: 291g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents,soluble in ethanol,ether
Viscosidad 13.5 mPa.s (50°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Masa cristalina con bajo nivel de fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • $7-Valerolactam
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2