Learn More
delta-valerobetaína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | delta-Valerobetaine |
| CAS | 6778-33-2 |
| Fórmula molecular | C8 H17 N O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | delta-Valerobetaine, 5-(trimethylammonio)pentanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H17NO2/c1-9(2,3)7-5-4-6-8(10)11/h4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | C[N+](C)(C)CCCCC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 5-(trimetilazanioil)pentanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 159.226 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.126 |