Learn More
delta-Valerobetaine, MedChemExpress
Código de producto. 16485596
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485596 100 mg 100 miligramos
16454798 10 mg 10 miligramos
16431067 50 mg 50 miligramos
16417547 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16485596 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY114202
MedChemExpress delta-Valerobetaine is a precursor of trimethylamine N-oxide (TMAO).
delta-Valerobetaine is a precursor of trimethylamine N-oxide (TMAO).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material delta-Valerobetaine
CAS 6778-33-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H17NO2
Información de solubilidad H2O : 125 mg/mL (785.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[N+](C)(C)CCCCC([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 159.23
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.23
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Sólido