Learn More
Delta-Tocopherol, MedChemExpress
Código de producto. 16451027
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16451027 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16451027 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113026
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Delta-Tocopherol is an isomer of Vitamin E.
Delta-Tocopherol is an isomer of Vitamin E.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Delta-Tocopherol
CAS 119-13-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H46O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (124.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(C)=C2C(CC[C@](CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)(C)O2)=C1
Peso molecular (g/mol) 402.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.65
Porcentaje de pureza 93.07%
Grado Research
Forma física Viscous Liquid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism