Learn More
Acetato de delta-tocoferol, TRC
Código de producto. 30457236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457236 5 mg 5 miligramos
30450685 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30457236 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT5261605MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material delta-Tocopherol Acetate
CAS 13027-26-4
Fórmula molecular C29H48O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo (2R)-3,4-Dihydro-2,8-dimethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-2H-1-benzopyran-6-ol 6-Acetate, 2,8-Dimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-6-chromanol Acetate, Δ-Tocopheryl Acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C29H48O3/c1-21(2)11-8-12-22(3)13-9-14-23(4)15-10-17-29(7)18-16-26-20-27(31-25(6)30)19-24(5)28(26)32-29/h19-23H,8-18H2,1-7H3/t22-,23-,29-/m1/s1
SMILES CC1=CC(OC(C)=O)=CC2=C1O[C@@](CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)(C)CC2
Nombre IUPAC acetato de [(2R)-2,8-dimetil-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimetiltridecil]-3,4-dihidrocromen-6-ilo]
Peso molecular (g/mol) 444.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.3603