Learn More
Thermo Scientific Chemicals Delta Sleep-Inducing Peptide
Código de producto. 15435599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15435599 1 mg 1 miligramo
15425599 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15435599 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J63334.M^
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para aplicaciones de biología molecular y celular
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de purificación HPLC
Nombre común DSIP
Contenido y almacenamiento -30°C to -10°C
Formato Polvo
Peso molecular 848.81
Tipo de producto Delta Sleep-Inducing Peptide
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO - research use only
Secuencia Trp-Ala-Gly-Gly-Asp-Ala-Ser-Gly-Glu