Learn More
Delta-octanolactona, TRC
Código de producto. 30421625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30421625 2.5 g
30418539 250 mg
30420555 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30421625 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO2397282.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 698-76-0
Fórmula molecular C8 H14 O2
Peso molecular (g/mol) 142.2
Sinónimo Tetrahydro-6-propyl-2H-pyran-2-one, 5-Hydroxyoctanoic acid lactone, 5-Octanolide, δ-Propyl-δ-valerolactone
Nombre IUPAC 6-propiltetrahidropirano-2-una
SMILES CCCC1CCCC(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material delta-Octalactone
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O2/c1-2-4-7-5-3-6-8(9)10-7/h7H,2-6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0994