Learn More
delta-Octanolactona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
delta-Octanolactone is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La delta-Octanolactona es un importante intermedio orgánico. Puede usarse en productos agroquímicos, farmacéuticos y colorantes.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | delta-Octanolactone |
| Punto de fusión | -14°C |
| Densidad | 1.002 |
| Punto de ebullición | 238°C |
| Temperatura de inflamación | 125°C (257°F) |
| Índice de refracción | 1.455 |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 111515 |
| Información de solubilidad | Not miscible or difficult to mix in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.2 |
| Show More |