Learn More
delta-Octanolactona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11333456 25 g 25 g
11343456 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11333456 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14303.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 698-76-0 | C8H14O2 | 142.198 g/mol
delta-Octanolactone is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
La delta-Octanolactona es un importante intermedio orgánico. Puede usarse en productos agroquímicos, farmacéuticos y colorantes.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 698-76-0
Fórmula molecular C8H14O2
Peso molecular (g/mol) 142.198
Número MDL MFCD00144051
Clave InChI FYTRVXSHONWYNE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo delta-octanolactone, delta-octalactone, 5-octanolide, 5-hydroxyoctanoic acid lactone, 2h-pyran-2-one, tetrahydro-6-propyl, 5-octalactone, .delta.-octalactone, tetrahydro-6-propyl-2h-pyran-2-one, delta-octanolide, fema no. 3214
PubChem CID 12777
Nombre IUPAC 6-propiloxan-2-ona
SMILES CCCC1CCCC(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material delta-Octanolactone
Punto de fusión -14°C
Densidad 1.002
Punto de ebullición 238°C
Temperatura de inflamación 125°C (257°F)
Índice de refracción 1.455
Cantidad 25 g
Beilstein 111515
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 97%