Learn More
delta-Hexanolactona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459536 25 g 25 g
11469536 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459536 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19274.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 823-22-3 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
d-Hexanolactone is widely used in butter, cream milk, nut, fruit flavors and in cosmetic flavor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La d-hexanolactona se utiliza ampliamente en la mantequilla, leche en crema, frutos secos, sabores frutales y saborizantes cosméticos.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 823-22-3
Fórmula molecular C6H10O2
Peso molecular (g/mol) 114.144
Número MDL MFCD00083574
Clave InChI RZTOWFMDBDPERY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo delta-hexalactone, delta-hexanolactone, delta-caprolactone, 5-methyl-delta-valerolactone, 5-hydroxyhexanoic acid lactone, tetrahydro-6-methyl-2h-pyran-2-one, 2h-pyran-2-one, tetrahydro-6-methyl, .delta.-caprolactone, 6-methylvalerolactone, hexanolactone
PubChem CID 13204
Nombre IUPAC 6-Metiloxan-2-ona
SMILES CC1CCCC(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material delta-Hexanolactone
Punto de fusión 18°C
Densidad 1.04
Punto de ebullición 231°C
Temperatura de inflamación 105°C (221°F)
Índice de refracción 1.451
Cantidad 25 g
Beilstein 80501
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.15
Porcentaje de pureza 98%