Learn More
delta-Dodecanolactona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11333516 25 g 25 g
11343516 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11333516 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14406.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 713-95-1 | C12H22O2 | 198.306 g/mol
delta-Dodecanolactone is used as a :flavoring agent. It is used in daily chemical essence. It is also used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
La delta-dodecanolactona se utiliza como un agente aromatizante. Se utiliza en esencia química diaria. También se utiliza en campos agroquímicos, farmacéuticos y colorantes.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Manipular y almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 713-95-1
Fórmula molecular C12H22O2
Peso molecular (g/mol) 198.306
Número MDL MFCD00006651
Clave InChI QRPLZGZHJABGRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo delta-dodecalactone, 5-dodecanolide, delta-dodecanolactone, dodecan-5-olide, 6-heptyltetrahydro-2h-pyran-2-one, 5-dodecalactone, 2h-pyran-2-one, 6-heptyltetrahydro, dodecanolide-1,5, 5-hydroxydodecanoic acid lactone, n-heptyl-delta-valerolactone
PubChem CID 12844
Nombre IUPAC 6-heptiloxan-2-ona
SMILES CCCCCCCC1CCCC(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material delta-Dodecanolactone
Punto de fusión -7°C
Densidad 0.95
Punto de ebullición 288°C
Temperatura de inflamación 165°C (329°F)
Índice de refracción 1.46
Cantidad 25 g
Beilstein 1282749
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.3
Porcentaje de pureza 98%