Learn More
delta-decanolactona, 97%
Descripción
Se utiliza en preparaciones farmacéuticas, aditivos alimentarios y agentes aromatizantes. También se utiliza en las industrias de alimentos y sabores por su fragancia y sabor de coco. También se utiliza como reactivo en la síntesis de (±)-Massoilactona (M197600); un componente químico con actividad antibacteriana que se encuentra en aceites volátiles.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Se utiliza en preparaciones farmacéuticas, aditivos para piensos y agentes saborizantes. También se utiliza en las industrias de alimentos y sabores por su fragancia y sabor de coco. También se utiliza como reactivo en la síntesis de la (±)-masoilactona (M197600), un componente químico con actividad antibacteriana que se encuentra en los aceites volátiles.
Solubilidad
Soluble en agua (4 mg/ml a 28 °C), alcoholes y propilenglicol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | delta-Decanolactone |
| Punto de fusión | -25°C |
| Densidad | 0.971 |
| Punto de ebullición | 117°C to 120°C (0.02 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 145°C (293°F) |
| Índice de refracción | 1.458 |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 117520 |
| Información de solubilidad | Soluble in water (4mg/ml at 28°C),alcohols,and propylene glycol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.25 |
| Mostrar más |
RU– Solo para uso en investigación