Learn More
delta-decanolactona, 97%
Código de producto. 11489303
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489303 25 g 25 g
11499303 100 g 100 g
11409313 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489303 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11756.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 705-86-2 | C10H18O2 | 170,25 g/mol
Se utiliza en preparaciones farmacéuticas, aditivos alimentarios y agentes aromatizantes. También se utiliza en las industrias de alimentos y sabores por su fragancia y sabor de coco. También se utiliza como reactivo en la síntesis de (±)-Massoilactona (M197600); un componente químico con actividad antibacteriana que se encuentra en aceites volátiles.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
Se utiliza en preparaciones farmacéuticas, aditivos para piensos y agentes saborizantes. También se utiliza en las industrias de alimentos y sabores por su fragancia y sabor de coco. También se utiliza como reactivo en la síntesis de la (±)-masoilactona (M197600), un componente químico con actividad antibacteriana que se encuentra en los aceites volátiles.
Solubilidad
Soluble en agua (4 mg/ml a 28 °C), alcoholes y propilenglicol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 705-86-2
Fórmula molecular C10H18O2
Peso molecular (g/mol) 170.25
Número MDL MFCD00006649
Clave InChI GHBSPIPJMLAMEP-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo delta-decalactone, 6-pentyltetrahydro-2h-pyran-2-one, 5-decanolide, decanolide-1,5, 5-decalactone, decan-5-olide, amyl-delta-valerolactone, delta-decanolactone, 5-pentyl-5-pentanolide, 2h-pyran-2-one, tetrahydro-6-pentyl
PubChem CID 12810
ChEBI CHEBI:87327
Nombre IUPAC 6-pentiloxan-2-ona
SMILES CCCCCC1CCCC(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material delta-Decanolactone
Punto de fusión -25°C
Densidad 0.971
Punto de ebullición 117°C to 120°C (0.02 mmHg)
Temperatura de inflamación 145°C (293°F)
Índice de refracción 1.458
Cantidad 25 g
Beilstein 117520
Información de solubilidad Soluble in water (4mg/ml at 28°C),alcohols,and propylene glycol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.25
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación