Learn More
Delta-decalactona, TRC
Código de producto. 30354465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30354465 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30354465 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD21235010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Decalactone
CAS 705-86-2
Fórmula molecular C10H18O2
Cantidad 10 g
Sinónimo delta-Decalactone, 2H-Pyran-2-one, tetrahydro-6-pentyl- (8CI, 9CI, ACI), Capric acid, δ-hydroxy-, lactone (4CI), Decanoic acid, 5-hydroxy-, δ-lactone (6CI), Tetrahydro-6-pentyl-2H-pyran-2-one (ACI), (RS)-δ-Decalactone, (±)-5-Hydroxydecanoic acid lactone, (±)-δ-Decalactone, (±)-δ-Decanolactone, 5-Decanolide, 5-Hydroxydecanoic acid δ-lactone, 5-Pentyl-5-pentanolide, 6-Pentyloxan-2-one, 6-Pentyltetrahydro-2H-pyran-2-one, Dihydrojasmin lactone, δ-Amyl-δ-valerolactone, δ-Amylvalerolactone, δ-Decalactone, δ-Decane lactone, δ-Decanolactone, δ-Pentyl-δ-valerolactone
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
SMILES CCCCCC1CCCC(=O)O1
Nombre IUPAC 6-pentiloxan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 170.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.1307