Learn More
Chemsplash Mono Delta (estéril irradiado)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30058449
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
30058449 Pequeño paquete de 25
30058369 M paquete de 25
30058292 L paquete de 25
30058401 XL paquete de 25
30058175 2XL paquete de 25
30058230 3XL paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30058449 Proveedor Chemsplash N.º de proveedor 2766.400.004
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El mono Delta 67, estéril e irradiado, está confeccionado con nuestra tela laminada microporosa suave y cómoda de 67 g/m², que cumple con la Cat III Tipo 5B/6B.
Chemsplash Mono Delta 67
  • Tejido laminado microporoso de 67 g/m²
  • Estéril, irradiado, en doble bolsa y con adhesivo Detex
  • Puños de punto con presillas para el pulgar y baja pelusa
  • Capucha elástica de tres piezas
  • Cremallera de dos vías
  • Solapa de cremallera adhesiva
  • Espalda y tobillos elásticos
  • Costura reforzada en la zona de la entrepierna
  • No deja pelusa y Anti-Static
  • Cumple con ISO Sala limpia 14644-1:2015 Clase de sala limpia 5-9
Descripción: El Chemsplash El mono Delta 67 está confeccionado con un tejido laminado microporoso de 67 g/m², suave y cómodo, que cumple con la categoría III tipo 5B/6B. Está estéril, irradiado, en doble bolsa y viene con una etiqueta Detex para identificación. El mono cumple con las normas EN1149-5:2008 (antiestático) y EN1073-2 (partículas nucleares). Chemsplash Delta es ideal para uso prolongado, ya que ofrece una transpirabilidad mejorada y al mismo tiempo mantiene una barrera de peligro eficaz. Este mono es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, con espalda elastizada, capucha, puños, tobillos y costuras reforzadas para mayor durabilidad. Se ajusta a ISO Sala limpia 14644-1:2015 Clase de sala limpia 5-9.
Especificaciones
Tipo de producto Sobretodos para sala estéril
Tamaño Pequeño
Sexo Unisex
Material Tejido microporoso
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Tejido, Forma de anilla
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de campana extractora 3 paneles
Tipo de tapón Sujeciones
Tipo de costura Cosido
Esterilidad Estéril
Resistencia Líquidos
Sin látex Sí
N.º de bolsillos Ninguno
Cleanroom Class Clase 100-100.000 (ISO 5-8)