Learn More
Acetato de delta-5(6)-noretindrona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Oxo-19-nor-17alpha-pregn-5-en-20-yn-17-yl Acetate |
| CAS | 1175129-26-6 |
| Fórmula molecular | C22 H28 O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3-Oxo-19-nor-17alpha-pregn-5-en-20-yn-17-yl Acetate, Norethisterone Acetate Imp. C (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H28O3/c1-4-22(25-14(2)23)12-10-20-19-7-5-15-13-16(24)6-8-17(15)18(19)9-11-21(20,22)3/h1,5,17-20H,6-13H2,2-3H3/t17-,18+,19+,20-,21-,22-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C#C |
| Nombre IUPAC | [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-etinil-13-metil-3-oxo-1,2,4,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 340.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 340.2038 |