Learn More
delta-1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano (grado técnico), TRC
Código de producto. 30397020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30397020 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30397020 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2908035MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material delta-HCH
CAS 319-86-8
Fórmula molecular C6 H6 Cl6
Cantidad 5 mg
Sinónimo (1α,2α,3α,4β,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane, Delta-BHC, Δ-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane, Δ-666, Δ-BHC, Δ-Benzene hexachloride, Δ-HCH, Δ-Hexachlorocyclohexane, Δ-Lindane
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
SMILES Cl[C@@H]1[C@H](Cl)[C@H](Cl)[C@@H](Cl)[C@H](Cl)[C@H]1Cl
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano
Peso molecular (g/mol) 290.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.8601