Learn More
Cloruro de delfinidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Delphinidin Chloride |
| CAS | 528-53-0 |
| Fórmula molecular | C15 H11 O7 . Cl |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 1-Benzopyrylium, 3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-, chloride (1:1), 1-Benzopyrylium, 3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-, chloride (9CI), Flavylium, 3,3',4',5,5',7-hexahydroxy-, chloride (8CI), 3,3',4',5,5',7-Hexahydroxy-2-phenylbenzopyrylium chloride, 3,3',4',5,5',7-Hexahydroxyflavylium chloride, Delfinidol chloride, Delphinidin, Delphinidin chloride, Delphinidine, Delphinidol, Ephdine, IdB 1056 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10O7.ClH/c16-7-3-9(17)8-5-12(20)15(22-13(8)4-7)6-1-10(18)14(21)11(19)2-6;/h1-5H,(H5-,16,17,18,19,20,21);1H |
| SMILES | [Cl-].Oc1cc(O)c2cc(O)c([o+]c2c1)c3cc(O)c(O)c(O)c3 |
| Nombre IUPAC | 2-(3,4,5-trihidroxifenil)cromenilio-3,5,7-triol;cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 338.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 338.0193 |