Learn More
Delfinidina 3,5-diglucósido (90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Delphinidin-3,5-Diglucoside Chloride (Delphin Chloride) |
| CAS | 17670-06-3 |
| Fórmula molecular | C27 H31 O17 . Cl |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-Benzopyrylium, 3,5-bis(β-D-glucopyranosyloxy)-7-hydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-, chloride (1:1), 1-Benzopyrylium, 3,5-bis(β-D-glucopyranosyloxy)-7-hydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-, chloride (9CI), Delphin (6CI,7CI,8CI), Awobana, Awobanin A, C.I. 75190, C.I. Natural Blue 3, Delphinidin 3,5-di-O-β-D-glucopyranoside, Delphinidin 3,5-diglucoside, Delphinidin diglucoside, Diglucosyl-3,5-delphinidin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H30O17.ClH/c28-6-16-19(34)21(36)23(38)26(43-16)41-14-4-9(30)3-13-10(14)5-15(25(40-13)8-1-11(31)18(33)12(32)2-8)42-27-24(39)22(37)20(35)17(7-29)44-27;/h1-5,16-17,19-24,26-29,34-39H,6-7H2,(H3-,30,31,32,33);1H/t16-,17-,19-,20-,21+,22+,23-,24-,26-,27-;/m1./s1 |
| SMILES | [Cl-].OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3c(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc(O)cc3[o+]c2c5cc(O)c(O)c(O)c5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-[7-hidroxi-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-2-(3,4,5-trihidroxifenil)cromenilio-5-il]oxioxano-3,4,5-triol;cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 662.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 662.125 |