Learn More
Delpazolid, MedChemExpress
Código de producto. 16469486
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16469486 50 mg 50 miligramos
16465567 5 mg 5 miligramos
16444246 100 mg 100 miligramos
16422828 10 mg 10 miligramos
16402536 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16469486 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100180
MedChemExpress Delpazolid is a novel oxazolidinone antibiotic agent which can inhibit the growth of MSSA and MRSA with a MIC90 of 2 μg/mL for both of them.
Delpazolid is a novel oxazolidinone antibiotic agent which can inhibit the growth of MSSA and MRSA with a MIC90 of 2 μg/mL for both of them.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Delpazolid
Forma física Solid
CAS 1219707-39-7
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H17FN4O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo LCB01-0371
Información de solubilidad DMSO : 30 mg/mL (97.30 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1O[C@@H](CO)CN1C2=CC=C(N3C=NN(C)CC3)C(F)=C2
Peso molecular (g/mol) 308.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.31
Porcentaje de pureza 98.0%