Learn More
Delorazepam 4-óxido, TRC
Código de producto. 30351297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30351297 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30351297 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23068510MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 4-Oxide
CAS 2955-37-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15 H10 Cl2 N2 O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 4-Oxide, Lorazepam Imp. C (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10Cl2N2O2/c16-9-5-6-13-11(7-9)15(19(21)8-14(20)18-13)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-7H,8H2,(H,18,20)
SMILES [O-][N+]1=C(c2ccccc2Cl)c3cc(Cl)ccc3NC(=O)C1
Nombre IUPAC 7-cloro-5-(2-clorofenil)-4-óxido-1,3-dihidro-1,4-benzodiazepin-4-io-2-ona
Peso molecular (g/mol) 321.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.0119
Porcentaje de pureza >95