Learn More
Delmadinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Delmadinone |
| CAS | 15262-77-8 |
| Fórmula molecular | C21 H25 Cl O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Pregna-1,4,6-triene-3,20-dione, 6-chloro-17-hydroxy-, 6-Chloro-17-hydroxypregna-1,4,6-triene-3,20-dione, 6-Chloro-17α-hydroxypregna-1,4,6-triene-3,20-dione, Delmadinone, δ1-Chlormadinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H25ClO3/c1-12(23)21(25)9-6-16-14-11-18(22)17-10-13(24)4-7-19(17,2)15(14)5-8-20(16,21)3/h4,7,10-11,14-16,25H,5-6,8-9H2,1-3H3/t14?,15-,16-,19+,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2C3C=C(Cl)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-6-cloro-17-hidroxi-10,13-dimetil-9,11,12,14,15,16-hexahidro-8H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 360.87 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.1492 |