Learn More
Acetato de Delmadinona, TRC
Código de producto. 30005434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005434 10 mg 10 miligramos
18073140 50 mg 50 miligramos
18071950 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005434 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23066510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13698-49-2
Fórmula molecular C23 H27 Cl O4
Peso molecular (g/mol) 402.91
Sinónimo 17-(Acetyloxy)-6-chloropregna-1,4,6-triene-3,20-dione, Pregna-1,4,6-triene-3,20-dione, 6-chloro-17-hydroxy-, acetate (6CI,7CI,8CI), 17-(Acetyloxy)-6-chloropregna-1,4,6-triene-3,20-dione, 17-Acetoxy-6-chloropregna-1,4,6-triene-3,20-dione, 17α-Acetoxy-6-chloropregna-1,4,6-triene-3,20-dione, 6-Chloro-17-hydroxypregna-1,4,6-triene-3,20-dione acetate, Delmadinone acetate, Delminal, Estrex, RS 1301, Tardastrex, Tarden, Zenadrex, δ1-Chlormadinone acetate
Nombre IUPAC [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-6-cloro-10,13-dimetilo-3-oxo-9,11,12,14,15,16-hexahidro-8H-ciclopenta[a]fenantra-17-il] acetato
SMILES CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=C(Cl)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Delmadinone Acetate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H27ClO4/c1-13(25)23(28-14(2)26)10-7-18-16-12-20(24)19-11-15(27)5-8-21(19,3)17(16)6-9-22(18,23)4/h5,8,11-12,16-18H,6-7,9-10H2,1-4H3/t16-,17+,18+,21-,22+,23+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.1598