Learn More
Hach™ Tubos dispensadores para titulador digital
Descripción
Los tubos dispensadores se conectan al cartucho del titulador y se utilizan para añadir el titulador a la muestra gota a gota con precisión hasta que el color cambie.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Recto, con gancho en J |
| Para utilizar con (aplicación) | Valoración |
| Para utilizar con (equipo) | Titulador digital, cartucho del titulador |
| Cantidad | 5/Paq. |