Learn More
Delgocitinib, MedChemExpress
Código de producto. 16450597
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16450597 50 mg 50 miligramos
16446987 5 mg 5 miligramos
16445196 100 mg 100 miligramos
16443016 25 mg 25 miligramos
16434268 10 mg 10 miligramos
16421129 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16450597 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY109053
MedChemExpress Delgocitinib (JTE-052) is a specific JAK inhibitor with IC50s of 2.8, 2.6, 13 and 58 nM for JAK1, JAK2, JAK3 and Tyk2, respectively.
Delgocitinib (JTE-052) is a specific JAK inhibitor with IC50s of 2.8, 2.6, 13 and 58 nM for JAK1, JAK2, JAK3 and Tyk2, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Delgocitinib
CAS 1263774-59-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H18N6O
Cantidad 50 mg
Sinónimo JTE-052
Información de solubilidad DMSO : ≥ 58 mg/mL (186.89 mM)
SMILES O=C(N(C[C@@H]1C)[C@]21CN(C3=C(C=CN4)C4=NC=N3)CC2)CC#N
Peso molecular (g/mol) 310.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.35
Porcentaje de pureza 99.75%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation