Learn More
MedChemExpress Delcasertib
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 95.34% |
| CAS | 949100-39-4 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecular | 2880.28 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 50 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (34.72 mM) |
| Sinónimo | KAI-9803∣ BMS-875944 |