Learn More
Delavirdine, TRC
Código de producto. 30358547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358547 25 mg 25 miligramos
30353055 10 mg 10 miligramos
30356317 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30358547 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23062525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136817-59-9
Fórmula molecular C22 H28 N6 O3 S
Peso molecular (g/mol) 456.56
Sinónimo Delavirdine, N-[2-[[4-[3-[(1-Methylethyl)amino]-2-pyridinyl]-1-piperazinyl]carbonyl]-1H-indol-5-yl]methanesulfonamide (ACI), Piperazine, 1-[3-[(1-methylethyl)amino]-2-pyridinyl]-4-[[5-[(methylsulfonyl)amino]-1H-indol-2-yl]carbonyl]- (9CI), 1-[3-(Isopropylamino)-2-pyridyl]-4-[(5-methanesulfonamidoindol-2-yl)carbonyl]piperazine, 2-[4-(5-Methanesulfonamido-1H-indol-2-ylcarbonyl)-1-piperazinyl]-N-(1-methylethyl)-3-pyridinamine, BHAP-U 90152, Delavirdine, U 90152
Nombre IUPAC N-[2-[4-[3-(propan-2-ilamino)piridina-2-il]piperazina-1-carbonil]-1H-indol-5-il] metanosulfonamida
SMILES CC(C)Nc1cccnc1N2CCN(CC2)C(=O)c3cc4cc(NS(=O)(=O)C)ccc4[nH]3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Delavirdine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28N6O3S/c1-15(2)24-19-5-4-8-23-21(19)27-9-11-28(12-10-27)22(29)20-14-16-13-17(26-32(3,30)31)6-7-18(16)25-20/h4-8,13-15,24-26H,9-12H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.1944