Learn More
Delavirdina Mesilato, TRC
Código de producto. 30135531
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135531 10 mg 10 miligramos
30007259 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135531 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23063010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147221-93-0
Fórmula molecular C22 H28 N6 O3 S . C H4 O3 S
Peso molecular (g/mol) 552.67
Sinónimo Delavirdine Mesylate, Piperazine, 1-[3-[(1-methylethyl)amino]-2-pyridinyl]-4-[[5-[(methylsulfonyl)amino]-1H-indol-2-yl]carbonyl]-, monomethanesulfonate (9CI), Delavirdine mesylate, Delavirdine methane sulfonate, Rescripta, Rescriptor, U 90152E, U 90152S, U 90152T
Nombre IUPAC ácido metanosulfónico; N-[2-[4-[3-(propan-2-ilamino)piridina-2-il]piperazina-1-carbonil]-1H-indol-5-il] metanosulfonamida
SMILES CC(C)Nc1cccnc1N2CCN(CC2)C(=O)c3cc4cc(NS(=O)(=O)C)ccc4[nH]3.CS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Delavirdine mesylate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28N6O3S.CH4O3S/c1-15(2)24-19-5-4-8-23-21(19)27-9-11-28(12-10-27)22(29)20-14-16-13-17(26-32(3,30)31)6-7-18(16)25-20;1-5(2,3)4/h4-8,13-15,24-26H,9-12H2,1-3H3;1H3,(H,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 552.1825