Learn More
Delavirdine mesylate, MedChemExpress
Descripción
Delavirdine (U 90152) mesylate is a potent, highly specific and orally active non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI). Delavirdine mesylate selectively inhibits HIV-1 reverse transcriptase (RT) (IC50=0.26 μM) over DNA polymerase α (IC50=440 μM) and polymerase δ (IC50>550 μM). Delavirdine mesylate is an inhibitor of HIV-1 replication and can can be used for the study of AIDs.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Delavirdine mesylate |
| Forma física | Solid |
| CAS | 147221-93-0 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H32N6O6S2 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Sinónimo | U 90152 mesylateBHAP-U 90152 mesylate |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 40.3 mg/mL (72.92 mM) |
| Mostrar más |