Learn More
Delanzomib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Delanzomib |
| CAS | 847499-27-8 |
| Fórmula molecular | C21H28BN3O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | [(1R)-1-[[(2S,3R)-3-Hydroxy-1-oxo-2-[[(6-phenyl-2-pyridinyl)carbonyl]amino]butyl]amino]-3-methylbutyl]boronic Acid, CEP 18770, CIP 18770, CT 47098, NPH 007098, [(1R)-1-[[(2S,3R)-3-Hydroxy-2-[[(6-phenylpyridin-2-yl)carbonyl]amino]-1-oxobutyl]amino]-3-methylbutyl]boronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28BN3O5/c1-13(2)12-18(22(29)30)24-21(28)19(14(3)26)25-20(27)17-11-7-10-16(23-17)15-8-5-4-6-9-15/h4-11,13-14,18-19,26,29-30H,12H2,1-3H3,(H,24,28)(H,25,27)/t14-,18+,19+/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)c1cccc(n1)c2ccccc2)[C@@H](C)O)B(O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 413.28 |