Learn More
Delanzomib, MedChemExpress
Descripción
Delanzomib (CEP-18770) is a potent and orally active chymotrypsin-like activity of the proteasome inhibitor with an IC50 of 3.8 nM. Delanzomib inhibits NF-κB activity, induces cancer cell apoptotic, and has strong antiangiogenic and anti-cancer activities.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Delanzomib |
| CAS | 847499-27-8 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H28BN3O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | CEP-18770 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (241.97 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(C)C[C@@H](B(O)O)NC([C@@H](NC(C1=NC(C2=CC=CC=C2)=CC=C1)=O)[C@H](O)C)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 413.28 |
| Mostrar más |