Learn More
Delamanid, TRC
Código de producto. 17903795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17903795 100 mg 100 miligramos
17952635 5 mg 5 miligramos
17913195 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17903795 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD230660100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 681492-22-8
Fórmula molecular C25 H25 F3 N4 O6
Peso molecular (g/mol) 534.48
Sinónimo Imidazo[2,1-b]oxazole, 2,3-dihydro-2-methyl-6-nitro-2-[[4-[4-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]-1-piperidinyl]phenoxy]methyl]-, (2R)-, (2R)-2,3-Dihydro-2-methyl-6-nitro-2-[[4-[4-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]-1-piperidinyl]phenoxy]methyl]imidazo[2,1-b]oxazole, Delamanid, OPC 67683
Nombre IUPAC (2R)-2-metil-6-nitro-2-[[4-[4-[4-(trifluorometoxi)fenoxi]piperidina-1-il]fenoxi]metil]-3H-imidazo[2,1-b][1,3]oxazol
SMILES C[C@]1(COc2ccc(cc2)N3CCC(CC3)Oc4ccc(OC(F)(F)F)cc4)Cn5cc(nc5O1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Delamanid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H25F3N4O6/c1-24(15-31-14-22(32(33)34)29-23(31)38-24)16-35-18-4-2-17(3-5-18)30-12-10-20(11-13-30)36-19-6-8-21(9-7-19)37-25(26,27)28/h2-9,14,20H,10-13,15-16H2,1H3/t24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 534.1726
Porcentaje de pureza >95%